4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8311-1G
PC8311-5G
APOSPC8311-1GEA
3740
CZK
APOSPC8311-1G
APOSPC8311-5G
4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
4-Amino-2,6-difluorophenol
Vzorec:
C₆H₅F₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094493 CAS číslo: 126058-97-7 |