Tisk…
6-Fluoro-5-methyl-1H-indole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8302-1G PC8302-250MG PC8302-5G
APOSPC8302-1GEA 10290 CZK
APOSPC8302-1G APOSPC8302-250MG APOSPC8302-5G
6-Fluoro-5-methyl-1H-indole 98%
6-Fluoro-5-methyl-1H-indole
Vzorec: C₉H₈FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094489
CAS číslo: 162100-95-0