Tisk…
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8281-1G PC8281-250MG PC8281-5G
APOSPC8281-1GEA 3940 CZK
APOSPC8281-1G APOSPC8281-250MG APOSPC8281-5G
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₁BrFNO₂S
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00169942
CAS číslo: 260969-08-2