Tisk…
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8274-100MG PC8274-1G PC8274-250MG
APOSPC8274-100MGEA 5920 CZK
APOSPC8274-100MG APOSPC8274-1G APOSPC8274-250MG
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate
Vzorec: C₁₁H₈ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313366
CAS číslo: 243977-24-4