Tisk…
1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8268-25G PC8268-5G
APOSPC8268-25GEA 16500 CZK
APOSPC8268-25G APOSPC8268-5G
1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
Vzorec: C₅H₃F₉O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784233
CAS číslo: 355-30-6