Tisk…
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluoro(4,7,10,13,16-pentamethyl-5,8,11,14,17-pentaoxaeicosane) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8266-1G PC8266-5G
APOSPC8266-1GEA 4500 CZK
APOSPC8266-1G APOSPC8266-5G
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluoro(4,7,10,13,16-pentamethyl-5,8,11,14,17-pentaoxaeicosane) 95%
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluoro(4,7,10,13,16-pentamethyl-5,8,11,14,17-pentaoxaeicosane)
Vzorec: C₂₀H₄F₃₇IO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460486
CAS číslo: 1212369-20-4