Tisk…
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8265-1G PC8265-5G
APOSPC8265-1GEA 2580 CZK
APOSPC8265-1G APOSPC8265-5G
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane)
Vzorec: C₁₈F₃₇IO₅
Bod varu: 90 @ 0,4mm °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460485
CAS číslo: 1212223-32-9