Tisk…
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8264-1G PC8264-5G
APOSPC8264-1GEA 2210 CZK
APOSPC8264-1G APOSPC8264-5G
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Vzorec: C₁₂H₁₇F₉O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460484
CAS číslo: 933600-77-2