Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane
PC8263-1G PC8263-5G
APOSPC8263-1GEA 6750 CZK
APOSPC8263-1G APOSPC8263-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Vzorec: C₁₁H₄F₁₉IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763609
CAS číslo: 25080-25-5