Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodo-1H,1H,2H,2H-octafluorohexane
PC8262-1G PC8262-5G
APOSPC8262-1GEA 2040 CZK
APOSPC8262-1G APOSPC8262-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Vzorec: C₉H₄F₁₅IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763608
CAS číslo: 25080-24-4