Tisk…
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8249-1G PC8249-250MG
APOSPC8249-1GEA 17990 CZK
APOSPC8249-1G APOSPC8249-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303.902 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094470
CAS číslo: 537033-57-1
UN: 3265
ADR: 8 II