4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8247-1G
PC8247-250MG
PC8247-5G
APOSPC8247-1GEA
3020
CZK
APOSPC8247-1G
APOSPC8247-250MG
APOSPC8247-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₂BrF₃O MW: 238,989 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094468 CAS číslo: 537033-56-0 |