Tisk…
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
PC8244-1G PC8244-5G PC8244-10G
APOSPC8244-1GEA 2860 CZK
APOSPC8244-1G APOSPC8244-5G APOSPC8244-10G
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
MW: 187.574 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094465
CAS číslo: 537033-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1 II