Tisk…
2-(Trifluoromethyl)anisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8230-1G PC8230-250MG PC8230-5G
APOSPC8230-1GEA 2480 CZK
APOSPC8230-1G APOSPC8230-250MG APOSPC8230-5G
2-(Trifluoromethyl)anisole
2-(Trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Bod tání: –14,3…–14.1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142938
CAS číslo: 395-48-2
UN: 1993
ADR: 3,III