Tisk…
5-Chloro-2-fluorophenetole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-ethoxy-1-fluorobenzene
PC8164-1G PC8164-5G PC8164-25G
APOSPC8164-1GEA 744 CZK
APOSPC8164-1G APOSPC8164-5G APOSPC8164-25G
5-Chloro-2-fluorophenetole
5-Chloro-2-fluorophenetole
Vzorec: C₈H₈ClFO
MW: 174.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672980
CAS číslo: 289039-34-5