Tisk…
3-Chloro-5-fluorophenetole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8161-10G PC8161-1G PC8161-5G
APOSPC8161-10GEA 23150 CZK
APOSPC8161-10G APOSPC8161-1G APOSPC8161-5G
3-Chloro-5-fluorophenetole 97%
3-Chloro-5-fluorophenetole
Vzorec: C₈H₈ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672983
CAS číslo: 289039-42-5