Tisk…
1-(2-Amino-4-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8134-1G PC8134-500MG
APOSPC8134-1GEA 22750 CZK
APOSPC8134-1G APOSPC8134-500MG
1-(2-Amino-4-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane hydrochloride
1-(2-Amino-4-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₃Cl₂F₃N₄·ClH
Bod tání: 205…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793025
CAS číslo: 321385-54-0