Tisk…
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8129-1G PC8129-500MG
APOSPC8129-1GEA 14090 CZK
APOSPC8129-1G APOSPC8129-500MG
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
Bod tání: 108…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140838
CAS číslo: 321553-32-6