5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8127-1G
PC8127-500MG
APOSPC8127-1GEA
33400
CZK
APOSPC8127-1G
APOSPC8127-500MG
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₁₂H₁₀BrF₃N₂O₃S Bod tání: 124…127 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00172661 CAS číslo: 318469-36-2 |