Tisk…
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8124-1G PC8124-500MG
APOSPC8124-1GEA 22390 CZK
APOSPC8124-1G APOSPC8124-500MG
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₂H₁₀BrF₃N₂OS
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172639
CAS číslo: 318239-56-4