Tisk…
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8122-1G PC8122-250MG
APOSPC8122-1GEA 22160 CZK
APOSPC8122-1G APOSPC8122-250MG
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Vzorec: C₃H₃F₃O₃
Bod tání: 66…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037238
CAS číslo: 125995-00-8
UN: 3261
ADR: 8,III