2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-5-fluoro-m-xylene, 2-Bromo-5-fluoro-1,3-dimethylbenzene
PC8087-10G
PC8087-25G
PC8087-5G
APOSPC8087-10GEA
1700
CZK
APOSPC8087-10G
APOSPC8087-25G
APOSPC8087-5G
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene
Vzorec:
C₈H₈BrF MW: 203.052 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864702 CAS číslo: 14659-58-6 |