Tisk…
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8085-1G PC8085-250MG PC8085-5G
APOSPC8085-1GEA 9890 CZK
APOSPC8085-1G APOSPC8085-250MG APOSPC8085-5G
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03701054
CAS číslo: 925441-35-6