Nonafluoropentane 85%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8067-1G
PC8067-5G
APOSPC8067-1GEA
5100
CZK
APOSPC8067-1G
APOSPC8067-5G
Nonafluoropentane 85%
Nonafluoropentane
Mixture of 2H,3H,3H- and 2H,2H,3H- isomers
Vzorec:
C₅H₃F₉ Bod varu: 49…51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258989 CAS číslo: 141993-31-9 UN: 1993 ADR: 3,III |