Tisk…
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8066-1G PC8066-250MG PC8066-5G
APOSPC8066-1GEA 9530 CZK
APOSPC8066-1G APOSPC8066-250MG APOSPC8066-5G
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₆FIN₂
MW: 276.05 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12756570
CAS číslo: 1257535-07-1