Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8046-1G PC8046-5G
APOSPC8046-1GEA 1820 CZK
APOSPC8046-1G APOSPC8046-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BBrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800868
CAS číslo: 957120-61-5