Tisk…
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8044-1G PC8044-5G
APOSPC8044-1GEA 2360 CZK
APOSPC8044-1G APOSPC8044-5G
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₅BBrFO₄
Bod tání: 237…240 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800869
CAS číslo: 957120-63-7