Tisk…

2-Chlorohexafluoro-2-phenylpropane 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8035-25G PC8035-5G
APOSPC8035-25GEA 14290 CZK
APOSPC8035-25G APOSPC8035-5G
2-Chlorohexafluoro-2-phenylpropane 95%
2-Chlorohexafluoro-2-phenylpropane
Vzorec: C₉H₅ClF₆
Bod varu: 159 °C
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,5477 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00514599
CAS číslo: 16878-50-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR