Tisk…
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8013-1G PC8013-250MG
APOSPC8013-1GEA 9430 CZK
APOSPC8013-1G APOSPC8013-250MG
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₁₀H₉F₆N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093012
CAS číslo: 127733-47-5