Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7989-1G PC7989-250MG
APOSPC7989-1GEA 11580 CZK
APOSPC7989-1G APOSPC7989-250MG
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16628051
CAS číslo: 113638-49-6