Tisk…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7959-1G PC7959-250MG
APOSPC7959-1GEA 20040 CZK
APOSPC7959-1G APOSPC7959-250MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁F₆N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784287
CAS číslo: 685503-45-1