Tisk…
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7949-1G PC7949-250MG PC7949-100MG
APOSPC7949-1GEA 9460 CZK
APOSPC7949-1G APOSPC7949-250MG APOSPC7949-100MG
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole 95%
6-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₆FIN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12756569
CAS číslo: 1257535-15-1