Tisk…
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7944-1G PC7944-5G
APOSPC7944-1GEA 9760 CZK
APOSPC7944-1G APOSPC7944-5G
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Vzorec: C₇H₉F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236694
CAS číslo: 117015-45-9