Tisk…
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7936-1G PC7936-2G PC7936-5G PC7936-10G
APOSPC7936-1GEA 0 CZK
APOSPC7936-1G APOSPC7936-2G APOSPC7936-5G APOSPC7936-10G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₉FN₂O·2ClH
Bod tání: 212…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428570
CAS číslo: 537037-78-8