2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethane, 2-Bromo-3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC7935-5G
APOSPC7935-5GEA
2280
CZK
APOSPC7935-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol 95%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Vzorec:
C₃H₄BrF₃O MW: 192,962 g/mol Bod varu: 34 °C (12 mm Hg) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09763638 CAS číslo: 311-86-4 |