Tisk…
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7931-1G PC7931-250MG PC7931-5G
APOSPC7931-1GEA 13330 CZK
APOSPC7931-1G APOSPC7931-250MG APOSPC7931-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₉F₁₃O
MW: 392,157 g/mol
Bod varu: 80 °C (7 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864675
CAS číslo: 39239-79-7