Tisk…
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7929-25G PC7929-5G
APOSPC7929-25GEA 11610 CZK
APOSPC7929-25G APOSPC7929-5G
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Vzorec: C₃ClF₅
MW: 166,477 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998196
CAS číslo: 2804-49-1