Tisk…
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Tridecafluorohex-1-yl)octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorotetradecane
PC7927-25G PC7927-5G PC7927-1G
APOSPC7927-25GEA 16870 CZK
APOSPC7927-25G APOSPC7927-5G APOSPC7927-1G
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
1-(Perfluorohexyl)octane
Vzorec: C₁₄H₁₇F₁₃
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784188
CAS číslo: 133331-77-8