Tisk…
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7904-25G PC7904-5G
APOSPC7904-25GEA 43640 CZK
APOSPC7904-25G APOSPC7904-5G
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Vzorec: C₂₀H₁₉F₂₅O₃Si
MW: 810.409 g/mol
Bod varu: 127…128 °C (0.2 mm Hg)
Bod tání: 46…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368765
CAS číslo: 885275-56-9