1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Trichloro-1H,1H,2H,2H-perfluorotetradecylsilane
PC7902-1G
PC7902-5G
APOSPC7902-1GEA
0
CZK
APOSPC7902-1G
APOSPC7902-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane
Vzorec:
C₁₄H₄Cl₃F₂₅Si MW: 781.586 g/mol Bod varu: 114…115 °C (1.2 mm Hg) Bod tání: 91…93 °C Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368764 CAS číslo: 102488-50-6 UN: 1759 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...