5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7894-100MG
PC7894-50MG
APOSPC7894-100MGEA
2530
CZK
APOSPC7894-100MG
APOSPC7894-50MG
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Vzorec:
C₁₃H₁₅FN₂O₂ MW: 250,269 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09921638 CAS číslo: 154170-01-1 |