2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7887-1G
PC7887-5G
PC7887-10G
APOSPC7887-1GEA
953
CZK
APOSPC7887-1G
APOSPC7887-5G
APOSPC7887-10G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅Br₂F₃ MW: 317,93 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973762 CAS číslo: 886496-63-5 UN: 3265 ADR: 8,II |