Tisk…
6-Fluoropyridine-2-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7884-1G PC7884-250MG PC7884-5G
APOSPC7884-1GEA 1120 CZK
APOSPC7884-1G APOSPC7884-250MG APOSPC7884-5G
6-Fluoropyridine-2-carboxamide 97%
6-Fluoropyridine-2-carboxamide
Vzorec: C₆H₅FN₂O
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038712
CAS číslo: 369-03-9