Tisk…
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl difluoro{2-[2-(nonafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}acetate
PC7879-25G PC7879-5G
APOSPC7879-25GEA 8100 CZK
APOSPC7879-25G APOSPC7879-5G
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Vzorec: C₁₁H₃F₁₉O₅
Bod varu: 73 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094451
CAS číslo: 330562-42-0