4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,3-Bis(trifluoromethyl)propanoic acid, 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7854L-1G
PC7854L-5G
APOSPC7854L-1GEA
1870
CZK
APOSPC7854L-1G
APOSPC7854L-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid
Vzorec:
C₅H₄F₆O₂ MW: 210,074 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236630 CAS číslo: 17327-33-2 UN: 3265 ADR: 8,III |