Tisk…

4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyl bromide, 1,1-Bis(trifluoromethyl)-3-bromopropane

PC7854H-1G PC7854H-5G
APOSPC7854H-1GEA 5690 CZK
APOSPC7854H-1G APOSPC7854H-5G
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane
Vzorec: C₅H₅BrF₆
Bod varu: 108 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236629
CAS číslo: 203303-02-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR