Tisk…
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butane
PC7854E-1G PC7854E-5G
APOSPC7854E-1GEA 6650 CZK
APOSPC7854E-1G APOSPC7854E-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Vzorec: C₅H₆F₆O
MW: 196,091 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236628
CAS číslo: 17327-35-4