Tisk…
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7828-5G PC7828-1G PC7828-25G
APOSPC7828-5GEA 668 CZK
APOSPC7828-5G APOSPC7828-1G APOSPC7828-25G
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆F₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08282772
CAS číslo: 228418-45-9