Tisk…
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7813-100MG PC7813-1G PC7813-250MG
APOSPC7813-100MGEA 9920 CZK
APOSPC7813-100MG APOSPC7813-1G APOSPC7813-250MG
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline
Vzorec: C₅H₈F₃NO₂
Bod tání: 256…258 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190648
CAS číslo: 2365-80-2