Tisk…
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7812-1G PC7812-250MG
APOSPC7812-1GEA 13860 CZK
APOSPC7812-1G APOSPC7812-250MG
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine
Vzorec: C₆H₁₀F₃NO₂
Bod tání: 272…274 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00190647
CAS číslo: 120200-04-6